1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)acetone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 3-Chloro-2-oxopropylidene triphenylphosphorane
OR10637-250MG
APOSOR10637-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR10637-250MG
1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)acetone
1-Chloro-3-(triphenylphosphoranylidene)acetone
Formule: C₂₁H₁₈ClOP
MW: 352,794 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038921
Numéro CAS: 13605-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité