Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR10662-50G OR10662-1KG OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10662-50G APOSOR10662-1KG APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride


Formule: C₂₁H₂₀ClO₂P
MW: 370,82 g/mol
Point de fusion: 155 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050199
Numéro CAS: 2181-97-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité