Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique) 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR10677-1G
APOSOR10677-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR10677-1G
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique) 96%
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique)


Formule: C₂H₆ClO₃P
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002142
Numéro CAS: 16672-87-0
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité