Dodécylphosphonate de diéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10707-1G
APOSOR10707-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR10707-1G
Dodécylphosphonate de diéthyle
Dodécylphosphonate de diéthyle
Formule: C₁₆H₃₅O₃P
Point d'ébullition: 168 °C/1.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015595
Numéro CAS: 4844-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité