Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 98+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl ((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)phosphonate, (Phthalimidomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester

OR10735-5G
APOSOR10735-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR10735-5G
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 98+%
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate


Formule: C₁₃H₁₆NO₅P
MW: 297,25 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134313
Numéro CAS: 33512-26-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité