Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vinylphosphonate de diéthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR10741-25G
APOSOR10741-25GEA 234 EUR InStock
APOSOR10741-25G
Vinylphosphonate de diéthyle
Vinylphosphonate de diéthyle


Formule: C₆H₁₃O₃P
Point d'ébullition: 202 °C
Densité: 1.068 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009079
Numéro CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
ONU: 3278
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité