4-Chloro-2-méthylanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-3-methylbenzene, 5-Chloro-2-methoxytoluene, 4-Chloro-1-methoxy-2-methylbenzene
OR1079-25G
APOSOR1079-25GEA 104 EUR InStock
APOSOR1079-25G
4-Chloro-2-méthylanisole
4-Chloro-2-méthylanisole
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070771
Numéro CAS: 3260-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité