4-Chloro-o-crésol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1081-25G
APOSOR1081-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1081-25G
4-Chloro-o-crésol
4-Chloro-o-crésol
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 220…225 °C
Point de fusion: 43…46 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002321
Numéro CAS: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
ONU: 3437
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité