Ethoxydiphenylphosphine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diphenylphosphinous Acid Ethyl Ester
OR10812-100G
APOSOR10812-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR10812-100G
Ethoxydiphenylphosphine 98%
Ethoxydiphenylphosphine
Formule: C₁₄H₁₅OP
MW: 230,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009087
Numéro CAS: 719-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité