Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorophosphate de phényle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR10815-1KG
APOSOR10815-1KGEA 277 EUR InStock
APOSOR10815-1KG
Dichlorophosphate de phényle 97%
Dichlorophosphate de phényle


Formule: C₆H₅Cl₂O₂P
Point d'ébullition: 241…243 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.412 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002067
Numéro CAS: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité