1,3-Dichloro-5-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1083-5G
APOSOR1083-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR1083-5G
1,3-Dichloro-5-nitrobenzène
1,3-Dichloro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007211
Numéro CAS: 618-62-2
EINECS: 210-557-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité