2-Chloroethyl ethyl sulphide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10841-5G
APOSOR10841-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR10841-5G
2-Chloroethyl ethyl sulphide 98%
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Formule: C₄H₉ClS
Point d'ébullition: 156…157 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000979
Numéro CAS: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité