Acide 4-méthyl-m-anisique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
OR1086-5G
APOSOR1086-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1086-5G
Acide 4-méthyl-m-anisique
Acide 4-méthyl-m-anisique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002566
Numéro CAS: 7151-68-0
EINECS: 230-486-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité