Benzyl ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
OR10941-1G
APOSOR10941-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10941-1G
Benzyl ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate 97%
Benzyl ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657752
Numéro CAS: 310454-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité