Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-méthoxyphényl)acétique

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR10950-100G
APOSOR10950-100GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10950-100G
Acide (4-méthoxyphényl)acétique
Acide (4-méthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Point d'ébullition: 138…140 °C/3mmHg
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004345
Numéro CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité