Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monomethyl itaconate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR10969-1G
APOSOR10969-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10969-1G
Monomethyl itaconate 97%
Monomethyl itaconate


Formule: C₆H₈O₄
Point de fusion: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021713
Numéro CAS: 7338-27-4
EINECS: 230-853-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité