2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-Dimethy-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
OR10985-1G
APOSOR10985-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR10985-1G
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formule: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248,13 g/mol
Point de fusion: 100…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093724
Numéro CAS: 269410-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité