4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR10992-250MG
APOSOR10992-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10992-250MG
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,099 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093723
Numéro CAS: 269410-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité