4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
OR10996-1G
APOSOR10996-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10996-1G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00448778
Numéro CAS: 720-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité