5-Nitro-1,2-benzothiazol-3-amine
OR110001-1G
APOSOR110001-1G
5-Nitro-1,2-benzothiazol-3-amine
5-Nitro-1,2-benzothiazol-3-amine
Formule: C₇H₅N₃O₂S
MW: 195,20 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270828
Numéro CAS: 84387-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité