4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110027-1G
APOSOR110027-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR110027-1G
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
Formule: C₁₁H₂₂N₄·HI
MW: 338,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368564
Numéro CAS: 849776-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité