1-(4-Bromo-3-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110050-1G
APOSOR110050-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110050-1G
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₃
MW: 298,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02647934
Numéro CAS: 361463-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité