4-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110062-1G
APOSOR110062-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110062-1G
4-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
4-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850051
Numéro CAS: 1440537-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité