5-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110064-1G
APOSOR110064-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR110064-1G
5-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
5-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₈BrN₃O
MW: 254,083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364659
Numéro CAS: 20948-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité