Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-bromo-2-ethoxy-3-pyridinecarboxylate
OR110066-1G
APOSOR110066-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR110066-1G
Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₃
MW: 274,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19105409
Numéro CAS: 1310416-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité