2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110078-1G
APOSOR110078-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110078-1G
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11277601
Numéro CAS: 111293-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité