3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11008-25G
APOSOR11008-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR11008-25G
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789262
Numéro CAS: 214360-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité