Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110094-1G
APOSOR110094-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR110094-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698087
Numéro CAS: 64951-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité