Ethyl-3-amino-4-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110095-1G
APOSOR110095-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR110095-1G
Ethyl-3-amino-4-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-4-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀INO₂S
MW: 347,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505027
Numéro CAS: 1216596-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité