5-Amino-3-bromo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-1H-indazol-5-amine
OR110096-1G
APOSOR110096-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110096-1G
5-Amino-3-bromo-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781655
Numéro CAS: 478837-59-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité