7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110102-1G
APOSOR110102-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110102-1G
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22989340
Numéro CAS: 1019018-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité