Methyl 7-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110122-250MG
APOSOR110122-250MGEA 265 EUR InStock
APOSOR110122-250MG
Methyl 7-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976871
Numéro CAS: 1260851-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité