3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: DL-3-Amino-3-(3-Bromophenyl)propionic acid
OR110160-1G
APOSOR110160-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR110160-1G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,0852 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995843
Numéro CAS: 117391-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité