Ethyl 6,8-dibromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110166-1G
APOSOR110166-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR110166-1G
Ethyl 6,8-dibromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6,8-dibromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀Br₂N₂O₂
MW: 362,017 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421937
Numéro CAS: 859787-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité