2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110181-1G
APOSOR110181-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR110181-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02251330
Numéro CAS: 934-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité