4-[3-Nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Nitro-4-piperidin-1-ylphenyl)phthalazin-1(2H)-one
OR110185-1G
APOSOR110185-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110185-1G
4-[3-Nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]-1,2-dihydrophthalazin-1-one
4-[3-Nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Formule: C₁₉H₁₈N₄O₃
MW: 350,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00116203
Numéro CAS: 218144-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité