Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR110196-1G
APOSOR110196-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR110196-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde


Formule: C₅H₅BrN₂O
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03074341
Numéro CAS: 473528-88-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité