3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
Attention
OR110212-250MG
APOSOR110212-250MG
3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₈IN₃O
MW: 301,084 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11615813
Numéro CAS: 1227954-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité