Methyl 2-ethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110218-1G
APOSOR110218-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110218-1G
Methyl 2-ethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl 2-ethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615816
Numéro CAS: 1227955-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité