6-Iodo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110232-1G
APOSOR110232-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR110232-1G
6-Iodo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Iodo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846256
Numéro CAS: 1227954-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité