2-Butyl-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110234-1G
APOSOR110234-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR110234-1G
2-Butyl-1H-benzimidazole
2-Butyl-1H-benzimidazole
Formule: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,25 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00714456
Numéro CAS: 5851-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité