Quinoxaline-6-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110256-1G
APOSOR110256-1GEA 130 EUR InStock
APOSOR110256-1G
Quinoxaline-6-carbohydrazide
Quinoxaline-6-carbohydrazide
Formule: C₉H₈N₄O
MW: 188,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114841
Numéro CAS: 175204-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité