4-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR11027-5G
APOSOR11027-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11027-5G
4-Methylphenylboronic acid pinacol ester
4-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₂
MW: 218,1 g/mol
Point de fusion: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453662
Numéro CAS: 195062-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité