6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110276-10G
APOSOR110276-10GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR110276-10G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663807
Numéro CAS: 6188-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité