Methyl 2-acetyl-2H-indazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110287-1G
APOSOR110287-1GEA 267 EUR InStock
APOSOR110287-1G
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-4-carboxylate
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635899
Numéro CAS: 1303890-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité