Ethyl 3-amino-5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110309-1G
APOSOR110309-1GEA 19 EUR InStock
APOSOR110309-1G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635904
Numéro CAS: 1308649-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité