tert-Butyl 3-amino-5-nitro-1H-indazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110313-1G
APOSOR110313-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR110313-1G
tert-Butyl 3-amino-5-nitro-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-amino-5-nitro-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₄
MW: 278,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183010
Numéro CAS: 574729-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité