(2-Phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Phenylthiazol-5-yl)methanol
OR110315-1G
APOSOR110315-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110315-1G
(2-Phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formule: C₁₀H₉NOS
MW: 191,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09694149
Numéro CAS: 859485-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité