Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110390-1G
APOSOR110390-1GEA 215 EUR InStock
APOSOR110390-1G
Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205437
Numéro CAS: 32461-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité