6-Bromo-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110403-1G
APOSOR110403-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR110403-1G
6-Bromo-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864963
Numéro CAS: 64064-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité